Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter
Dies vereinfacht den Anschluss von Filterbaugruppen der Standardmaße 47 und 90 mm mit Stopfenanschluss an Standardlaborflaschen mit einem GL 45-Gewinde. Die Wheaton™ Filteradapterbaugruppe ersetzt den Stopfen, um eine Verbindung zur Flasche herzustellen.
193.00 € - 905.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11771973
|
Wheaton™
419450 |
90 mm-Filtrationssätze mit Stopfenanschlüssen |
905.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744179
|
Wheaton™
419505 |
47 mm-Filtrationssätze mit Stopfenanschlüssen |
193.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Erleichtert den Anschluss von standardmäßigen 47 und 90 mm-Filtrationsbaugruppen mit Anschlagsverbindungen an eine Standard-Laborflasche mit GL45-Gewinde.Die Wheaton™ Filtrationsadapter-Baugruppe ersetzt den Stopfen, um die Verbindung zur Flasche herzustellen.
- Mit einer PBT-Schlauchverbindung für den Gebrauch mit flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 6 mm (1/4 ")
- Eine GL32 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Filtrationsbaugruppe
- Eine GL45 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Flasche.