Beschreibung
V-801 EasyVac
Das EasyVac System ist ein spezielles Modul, das speziell für V-700- oder V-710-Pumpen entwickelt wurde, um automatische Destillationen mit jedem Rotationsverdampfer zu ermöglichen. Das Modul senkt das Vakuum schrittweise ab, bis Lösungsmitteldämpfe erkannt werden. Sobald alle Dämpfe verdampft sind, sucht der Regler nach anderen Lösungsmitteln. Der Vorgang wird wiederholt, bis alle Lösungsmittel ausdestilliert wurden.
V-850 Controller
Halbautomatischer Regler Mit Lösungsmittelbibliothek mit 43 gängigen Lösungsmitteln und Zeitgeberfunktion. Vollständige manuelle Steuerung auch möglich, einschließlich Vakuumfreigabe.
V-855 Controller
Automatischer Regler Wie V-850 basieren automatischen Destillationsfunktionen entweder auf Dampfdruck oder Dampftemperatur basieren (letzteres erfordert eine optionale automatische Destillationssonde).
Das EasyVac System ist ein spezielles Modul, das speziell für V-700- oder V-710-Pumpen entwickelt wurde, um automatische Destillationen mit jedem Rotationsverdampfer zu ermöglichen. Das Modul senkt das Vakuum schrittweise ab, bis Lösungsmitteldämpfe erkannt werden. Sobald alle Dämpfe verdampft sind, sucht der Regler nach anderen Lösungsmitteln. Der Vorgang wird wiederholt, bis alle Lösungsmittel ausdestilliert wurden.
V-850 Controller
Halbautomatischer Regler Mit Lösungsmittelbibliothek mit 43 gängigen Lösungsmitteln und Zeitgeberfunktion. Vollständige manuelle Steuerung auch möglich, einschließlich Vakuumfreigabe.
V-855 Controller
Automatischer Regler Wie V-850 basieren automatischen Destillationsfunktionen entweder auf Dampfdruck oder Dampftemperatur basieren (letzteres erfordert eine optionale automatische Destillationssonde).
- Vakuumregler sind Multifunktionsgeräte mit einem hellen digitalen und analogen LCD-Grafikdisplay
- Palette der vorgeladenen Anwendungen
- Alle Geräte sind vollständig kompatibel mit BUCHI und Vakuumpumpen anderer Marken
- Stativhalterung für Retorte
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vakuumsteuerung V–855 |
| Menge | Je 1 |
| Elektrische Anforderungen | 85-264 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 85 – 264 V |
| Frequenz | 50 – 60 Hz |