Learn More
TPP™ Vakuumfiltration “schnell” - Filtermax
Große quadratische Filteroberfläche. TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
Marke:  TPP™ 99955
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.98000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11371804
  • 275.60 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Große quadratische Filteroberfläche.TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
  • Große quadratische Filteroberfläche
  • Hocheffiziente PES-Filtermembran
  • Porengröße: 0.22μ m
  • Geringe Proteinbindung
  • Hohe Durchflussrate
  • Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen: 108 x 108 x 143 mm
PES
69 cm2
Filtereinheit
Polystyrol, PES
0.22 μm
12
1000 mL