Learn More
TPP™ Vakuumfiltration “schnell” - Filtermax
Große quadratische Filteroberfläche. TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
Marke:  TPP™ 99150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.33000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11381794
  • 181.26 € / 18 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Große quadratische Filteroberfläche.TPP-Vakuumfiltration schnell – Filtermax ist mit einer Premium-PES-Filtermembran der Porengröße von 0,22 μm ausgestattet.
  • Große quadratische Filteroberfläche
  • Hocheffiziente PES-Filtermembran
  • Porengröße:0,22 μm
  • Geringe Proteinbindung
  • Hohe Durchflussrate
  • Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen: 90 x 89 x 57 mm
PES
49 cm2
Filtereinheit
Polystyrol, PES
0,22 μm
18
150 ml