Learn More
Vadimezan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484318 10 mg 10 Milligramm
16477037 5 mg -
16440647 50 mg 50 Milligramm
16445236 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10964
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vadimezan (DMXAA; ASA-404), the tumor vascular disrupting agent (tumor-VDA), is a murine agonist of the stimulator of interferon genes (STING) and also a potent inducer of type I IFNs and other cytokines. Vadimezan has anti-influenza virus H1N1-PR8 activities.
Vadimezan (DMXAA
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vadimezan
CAS 117570-53-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14O4
Menge 10 mg
Synonym DMXAA ASA-404
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Formelmasse 282.29
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease