Learn More
Vanillyl alcohol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459176
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459176 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459176 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2067
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H10O3
Menge 100 mg
Synonym p-(Hydroxymethyl)guaiacol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (648.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 98.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid