Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren
Erleben Sie den sehr großen dynamischen Bereich beim Einsatz von Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren und Mehrfachwellenlängen-Detektoren.
23800.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Wellenlängenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Wellenlängenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17719869
|
Thermo Scientific™
VF-D11-A-01 |
Diodenarray-Detektor | 190 bis 800 nm |
23800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektoren (DADs) und Mehrfachwellenlängen-Detektoren (MWDs) erzielen Sie die beste Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der HPLC- und UHPLC-Detektion. Diese Detektoren bieten Ihnen überragende Linearität, optimierte Rauschunterdrückung und einen sehr großen dynamischen Bereich für die Detektion hoch konzentrierter Hauptverbindungen neben Verunreinigungen im Spurenbereich.
Der mit Thermo Scientific™ LightPipe™ Technologie ausgestattete Vanquish DAD HL erzielt das beste Signal-Rausch-Verhältnis durch eine Kombination aus geringem Basislinienrauschen, einem sehr langen Strahlengang und minimaler Peak-Dispersion.
Vanquish DAD – Merkmale- Branchenführende Linearität mit bis zu 2,7 AU
- Weniger störende Brechungsindices und thermische Effekte bedeuten weniger Basisliniendrift und eine zuverlässigere Peak-Integration.
- Eine Datenaufnahmerate von bis zu 250 Hz unter Verwendung von bis zu 10 Absorptionskanälen und einem Spektralbereich bietet die beste Unterstützung ultraschneller Trennungen.
- Anwenderfreundlicher Detektor mit intuitiver Bedienerführung, komfortabler Verfolgung der Flusszellen- und Lampennutzung und integrierter Wellenlängenvalidierung durch Holmiumoxid-Filter
Spezifikation
Einzelstrahl |