Learn More
VAPA Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F10F9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | VAPA |
|---|---|
| Klon | 1F10F9 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17291506
|
Proteintech
67845-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17281506
|
Proteintech
67845-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
VAPA (Vesicle-associated membrane protein-associated protein A), also known as VAP33, is a 33-kDa, ubiquitously expressed integral membrane protein of the VAMP-associated protein (VAP) family. It is present in the plasma membrane and in intracellular vesicles, playing a role in vesicle trafficking.
Spezifikation
| VAPA | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Primary |
| 1F10F9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 9218 |