Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Überdruckventile für das Lösungsmittelmanagement
Die VapLock™ Einlassrückschlagventile für das Lösungsmittelmanagement sorgen für ein sicheres Lösungsmittelhandling und sorgen so für ein ausgewogenes Druckgleichgewicht innerhalb der Flasche
Marke: Cole-Parmer™ 12020-62
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Versionen mit einem Öffnungsdruck von 0.1 bis 0.25 psi oder von 1 bis 2.5 psi verfügbarServiceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
PTFE, FFKM | |
1/4 Zoll-28 UNF(M) |
Ablassventil | |
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme | |
0.1 bis 0.25 psi Rissdruck |