missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vemurafenib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461219
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16461219 1 g 1 Gramm
16491026 200 mg 200 Milligramm
16474958 10 mg 10 Milligramm
16471626 500 mg 500 Milligramm
16451207 50 mg 50 Milligramm
16435736 100 mg 100 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16461219

Marke: Medchem Express HY12057

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.

Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vemurafenib
CAS 918504-65-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H18ClF2N3O3S
Menge 1 g
Synonym PLX4032 RG7204 RO5185426
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (102.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=C(C=C4)Cl)=O)NS(CCC)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 489.92
Formelmasse 489.92
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.