Learn More
Vemurafenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474958 10 mg 10 Milligramm
16491026 200 mg 200 Milligramm
16471626 500 mg 500 Milligramm
16451207 50 mg 50 Milligramm
16435736 100 mg 100 Milligramm
16461219 1 g 1 Gramm
6 options
Artikelnummer. 16474958
Marke: Medchem Express HY12057
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.
Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vemurafenib
CAS 918504-65-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H18ClF2N3O3S
Menge 10 mg
Synonym PLX4032 RG7204 RO5185426
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (102.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=C(C=C4)Cl)=O)NS(CCC)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 489.92
Formelmasse 489.92
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease