Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Venema-Rollen, qualitative und technische Papiere, glatt, Gütegrad 100/N
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rollen, qualitative und technische Papiere, glatt, Gütegrad 100/N eignen sich für analytische und technische Zwecke und werden häufig in der Zuckerindustrie verwendet.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-1-328-1501000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Geeignet für die Zuckerindustrie
- Für die Verwendung mit Venema-Systemen geeignet
- Nassfest und glatt
- Zellulose-Konstruktion
Spezifikation
85 g/m2 | |
Zucker-Assay | |
1 Rolle | |
1000 m x 150 mm | |
150 mm |
Venema-Rolle | |
100/N | |
0,18 mm | |
1000 m |