Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Venema-Rollen, qualitative und technische Papiere, glatt, Gütegrad 100/N
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rollen, qualitative und technische Papiere, glatt, Gütegrad 100/N eignen sich für analytische und technische Zwecke und werden häufig in der Zuckerindustrie verwendet.
408.00 € - 535.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Venema-Rolle |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zucker-Assay |
Güte | 100/N |
Menge | 1 Rolle |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15902720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-1-328-1501000 |
1000 m x 150 mm | 150 mm |
408.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15912720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-1-328-2401000 |
1000 m x 240 mm | 240 mm |
535.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Geeignet für die Zuckerindustrie
- Für die Verwendung mit Venema-Systemen geeignet
- Nassfest und glatt
- Zellulose-Konstruktion
Spezifikation
85 g/m2 | |
Zucker-Assay | |
1 Rolle | |
1000 m |
Venema-Rolle | |
100/N | |
0,18 mm |