Learn More
Veratryl alcohol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16425126 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16425126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107858
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Veratryl alcohol (3,4-Dimethoxybenzenemethanol), a secondary metabolite of some lignin degrading fungi, is commonly used nonphenolic substrate for assaying ligninolytic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratryl alcohol
CAS 93-03-8
Farbe Colorless to Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12O3
Menge 100 mg
Synonym 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (594.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Oil