Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Versilic™ Silikonkappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
78.90 € - 825.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Silikon |
Produkttyp | Silikonkappe |
Menge | 500/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | –60 bis 200 °C |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10214593
|
Saint Gobain Life Sciences
261020 |
10mm |
363.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724638
|
Saint Gobain Life Sciences
261016 |
9mm |
220.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714638
|
Saint Gobain Life Sciences
261014 |
6mm |
825.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11714778
|
Saint Gobain Life Sciences
263107 |
94 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Ja | |
Silikonkappe | |
–60 bis 200 °C |
Silikon | |
500/Packung |