Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Aus 45 Shore A Naturkautschuk. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GSR Schläuche sind leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 710074
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Autoklavierbar
- Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
Die Anwendungen umfassen:
- Handhabung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Semivakuumanwendungen
- Vakuumanwendungen
Spezifikation
Tubing | |
Autoklavierbar | |
5 mm | |
0.59 in. | |
82 ft. | |
0.2 in. | |
-40°F | |
Chemical, Abrasion | |
45 (Shore A) | |
158°F |
FDA Compliant, Food WCR | |
0.2 in. | |
Gummi | |
15 mm | |
25 m | |
5 mm | |
-40 °C | |
Rot | |
Flexible | |
70 °C |