Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Aus 45 Shore A Naturkautschuk. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GSR Schläuche sind leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
84.25 € - 960.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Rubber |
Resistenzeigenschaften | Chemical, Abrasion |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11749845
|
Saint Gobain Life Sciences
710151 |
20 mm | 45 mm | 12,5 mm | 10 m |
960.00 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11372014
|
Saint Gobain Life Sciences
710054 |
3 mm | 5 mm | 1 mm | 25 m |
84.25 €
25 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11797273
|
Saint Gobain Life Sciences
710117 |
10 mm | 14 mm | 2 mm | 25 m |
145.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11737293
|
Saint Gobain Life Sciences
710139 |
15 mm | 35 mm | 10 mm | 10 m |
471.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10097700
|
Saint Gobain Life Sciences
710114 |
8 mm | 6 mm | 20 mm | 25 m |
385.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11302094
|
Saint Gobain Life Sciences
710120 |
10 mm | 20 mm | 5 mm | 25 m |
367.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10650613
|
Saint Gobain Life Sciences
710089 |
6 mm | 16 mm | 5 mm | 25 m |
365.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11362084
|
Saint Gobain Life Sciences
710084 |
6 mm | 12 mm | 3 mm | 25 m |
149.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10130282
|
Saint Gobain Life Sciences
710074 |
5 mm | 15 mm | 5 mm | 25 m |
329.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Autoklavierbar
- Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
Die Anwendungen umfassen:
- Handhabung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Semivakuumanwendungen
- Vakuumanwendungen
Spezifikation
Schläuche | |
Rubber | |
Rot | |
Flexible | |
70 °C |
Autoklavierbar | |
Chemical, Abrasion | |
45 (Shore A) | |
158°F |