Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Aus 45 Shore A Naturkautschuk. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GSR Schläuche sind leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 710117
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11797273
  • 145.00 € / 25 Meter
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
  • Autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
Die Anwendungen umfassen:
  • Handhabung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Semivakuumanwendungen
  • Vakuumanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
Autoklavierbar
10 mm
0.55 in.
82 ft.
0.08 in.
-40°F
Chemical, Abrasion
45 (Shore A)
158°F
FDA Compliant, Food WCR
0.39 in.
Rubber
14 mm
25 m
2 mm
-40 °C
Rot
Flexible
70 °C