Learn More
Vesnarinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499017 5 mg 5 Milligramm
16496428 10 mg -
16486716 100 mg 100 Milligramm
16442537 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499017 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15297
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vesnarinone is a quinolinone derivative, and its pharmacodynamic effects include inhibition of phosphodiesterase III (PDE3) activity, increases in calcium flux and decreases in potassium flux.
Vesnarinone is a quinolinone derivative, and its pharmacodynamic effects include inhibition of phosphodiesterase III (PDE3) activity, increases in calcium flux and decreases in potassium flux.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vesnarinone
CAS 81840-15-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25N3O4
Menge 5 mg
Synonym OPC-8212
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (42.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(N3CCN(C(C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)=O)CC3)C=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 395.45
Formelmasse 395.45
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus