Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 10 mm, 10-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- ND10
- 10-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Klar | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1,3 mm | |
Ja |
Silikon/PTFE | |
11,6 mm | |
2 mL | |
Polypropylen | |
32 mm | |
10-425 |