Learn More
Heidolph instruments Fläschchen MonoBlock
Für speziell dimensionierte Reagenzgläser Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Die einteiligen Heidolph™ MonoBlock Fläschchen aus eignen sich ideal für Experimente, die in einem Gefäß stattfinden.
535.00 €
Spezifikation
Beschreibung | MonoBlock |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11771699
|
Heidolph instruments
505-80006-00 |
Fläschchen mit 16 x 28 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11781699
|
Heidolph instruments
505-80007-00 |
Fläschchen mit 20 x 21 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11791699
|
Heidolph instruments
505-80008-00 |
Fläschchen mit 40 x 17 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11701709
|
Heidolph instruments
505-80009-00 |
Fläschchen mit 4 x 15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11711709
|
Heidolph instruments
505-80010-00 |
Fläschchen mit 40 x 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für eine bestimmte Fläschchengröße geeignet.
- Einteilige Konstruktion.
Spezifikation
MonoBlock | |
StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei |