missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vilanterol trifenatate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16416446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16416446

Marke: Medchem Express HY14300A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.

Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vilanterol trifenatate
CAS 503070-58-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C44H49Cl2NO7
Menge 100 mg
Synonym GW642444 trifenatate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (129.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO.O=C(O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 774.77
Formelmasse 774.77
Reinheit (%) 97.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt