missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vimentin Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 44 publications
297.00 € - 2365.00 €
Spezifikation
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
|---|---|
| Klassifikation | Polyclonal |
| Form | Precipitation |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Zielspezies | Human, Rat, Pig, Bovine, Chicken |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18711514
|
Novus Biologicals
NB300-223SS |
297.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
|
18738703
|
Novus Biologicals
NB300-223 |
567.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
|
18575892
|
Novus Biologicals
NB300-223-0.5ml |
0.5 mL |
2365.00 €
0.50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Vimentin Polyclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Spezifikation
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Precipitation | |
| Human, Rat, Pig, Bovine, Chicken | |
| IgY |
| Polyclonal | |
| Chicken | |
| Full length recombinant human Vimentin expressed in and purified from E. coli. [Swiss-Prot# P08670] |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts