Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Chrom VI Reagenziensatz Nachfüllpackung (ca. 140 Bestimmungen)
Ersetzen Sie verbrauchter Chemikalien aus Testkits. Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Testkit-Nachfüllpackungen sind kostengünstige Reagenziensätze, die mit ECO Testkits verwendet werden. Die Kits verwenden präzise dosierte Einzelreagenzien, und die Ergebnisse werden visuell mit hochwertigen Farbvergleichskarten ausgewertet.
Marke: Macherey-Nagel™ 931222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Die kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits von Visocolor™ ECO erzielen eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, indem sie einzelne Reagenzien verwenden, die präzise dosiert werden können, und indem sie die Trübung und Farbe von Wasserproben ausgleichen können. Die Ergebnisse werden visuell mit Farbvergleichskarten bewertet, die an die ursprünglichen Farben von Standardlösungen angepasst sind, oder photometrisch mit den PF-3 und PF-12 Plus Photometern für die quantitative Auswertung.
Einfach
- Chemische Analyse ohne weiteres Zubehör
- Keine umfassende Schulung erforderlich
- Farbcodierte Reagenzien mit klaren Dosierungsanweisungen
- Leicht verständliche Bedienungsanleitung
Sicher:
- Piktogramm-Testanweisungen
- Reaktionsbasis nach internationalen Standards
- Kompensation von Trübung und Farbe
Einzigartig
- Hochwertige Testkits
- Nachfüllpacks zu Unternehmenspreisen erhältlich
- Umweltfreundliche Entsorgung gebrauchter Reagenzien
- Lieferung in Karton mit Kunststoffeinlage
Spezifikation
Zyanid (CN–) | |
Kolorimetrisch | |
PF-12 Plus, PF-11 | |
Reagenzienanweisungen | |
Je 1 | |
5 mL | |
15min |
Gelb nach blau | |
Zyanid-Bestimmung | |
0 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 mg/l CN | |
100 | |
0,01 bis 0,20 mg/l CN | |
Barbitursäure/Pyridin | |
Ersatzchemikalien |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO Cyanide, refill pack
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: chloramine T, sodiumhydroxide