Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR ECO Chrom VI Reagenziensatz Nachfüllpackung (ca. 140 Bestimmungen)
Ersetzen Sie verbrauchter Chemikalien aus Testkits. Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Testkit-Nachfüllpackungen sind kostengünstige Reagenziensätze, die mit ECO Testkits verwendet werden. Die Kits verwenden präzise dosierte Einzelreagenzien, und die Ergebnisse werden visuell mit hochwertigen Farbvergleichskarten ausgewertet.
39.50 € - 60.80 €
Spezifikation
Format | Kolorimetrisch |
---|---|
Enthält | Reagenzienanweisungen |
Menge | Je 1 |
Typ | Ersatzchemikalien |
Produktcode | Marke | Analyten | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Analyten | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10652323
|
Macherey-Nagel™
931224 |
DEHA | 125 | 0,01 bis 0,30 mg/l |
60.80 €
1 Test |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10376212
|
Macherey-Nagel™
931222 |
Zyanid (CN–) | 100 | 0,01 bis 0,20 mg/l CN |
51.60 €
1 Test |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12676986
|
Macherey-Nagel™
931292 |
Sulfat (SO42-) | 100 | 20 bis 200 mg/l |
39.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits von Visocolor™ ECO erzielen eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, indem sie einzelne Reagenzien verwenden, die präzise dosiert werden können, und indem sie die Trübung und Farbe von Wasserproben ausgleichen können. Die Ergebnisse werden visuell mit Farbvergleichskarten bewertet, die an die ursprünglichen Farben von Standardlösungen angepasst sind, oder photometrisch mit den PF-3 und PF-12 Plus Photometern für die quantitative Auswertung.
Einfach
- Chemische Analyse ohne weiteres Zubehör
- Keine umfassende Schulung erforderlich
- Farbcodierte Reagenzien mit klaren Dosierungsanweisungen
- Leicht verständliche Bedienungsanleitung
Sicher:
- Piktogramm-Testanweisungen
- Reaktionsbasis nach internationalen Standards
- Kompensation von Trübung und Farbe
Einzigartig
- Hochwertige Testkits
- Nachfüllpacks zu Unternehmenspreisen erhältlich
- Umweltfreundliche Entsorgung gebrauchter Reagenzien
- Lieferung in Karton mit Kunststoffeinlage
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
Reagenzienanweisungen | |
Je 1 | |
Ersatzchemikalien |