Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer; Einfachhub
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
Marke:  VistaLab™ Technologies 1157-1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11922235
  • 309.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
  • Ovation F1 ist von 5 bis 1.000 μl erhältlich
  • Ovation F2 ist von 1 bis 1.000 μl erhältlich
  • Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
  • Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
  • Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
  • Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
Spezifikation
plusmn; 0,8%
Violett
1
Ein-Hub-Pipettierer
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
0,15%
1 Jahr
Nicht autoklavierbar
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
Nicht steril
1000 µl
Regalhaken, Kalibrierschlüssel