Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer; Einfachhub
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
Marke: VistaLab™ Technologies 1257-0002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
- Ovation F1 ist von 5 bis 1.000 μl erhältlich
- Ovation F2 ist von 1 bis 1.000 μl erhältlich
- Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
- Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
- Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
- Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
plusmn; 1,5% | |
Rot | |
Unsteril | |
2 µl | |
Regalhaken, Kalibrierschlüssel | |
Je 1 |
Nicht autoklavierbar | |
1 | |
Zwei-Hub-Pipette | |
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer | |
0,90% | |
1 Jahr |