Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer; Einfachhub
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
Marke: VistaLab™ Technologies 1157-0100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90900kg
Beschreibung
- Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
- Ovation F1 ist von 5 bis 1.000 μl erhältlich
- Ovation F2 ist von 1 bis 1.000 μl erhältlich
- Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
- Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
- Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
- Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
plusmn; 0,8% | |
Blau | |
1 | |
Ein-Hub-Pipettierer | |
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer | |
0,15% | |
1 Jahr |
Nicht autoklavierbar | |
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer | |
Nicht steril | |
200 µl | |
Regalhaken, Kalibrierschlüssel | |
Je 1 |