Learn More
Vitamin K1, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076765
34.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
84-80-0
C31H46O2
450.707
MFCD00214063
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
5284607
CHEBI:18067
2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalin-1,4-dion
CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
84-80-0
C31H46O2
450.707
MFCD00214063
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
5284607
CHEBI:18067
2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalin-1,4-dion
CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Wichtige Nahrungsquelle in Grünpflanzen, Algen und photosynthetischen Bakterien. Es wird als Vitamin (prothrombogen) und veterinärmedizinisches Antidot für Dicoumarol-Vergiftung verwendet. Es ist ein wesentliches Vitamin für die Synthese von Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X in der Leber.
Vitamin K{1} is an important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vitamin K1
Schmelzpunkt ∼-20°C
Dichte 0.984
Siedepunkt ∼140°C (0.001mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.526
Menge 1 g
Beilstein 2568816
Empfindlichkeit Light sensitive
Relative Dichte 0.984
Löslichkeitsinformationen Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit