Learn More
Vitamin K1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481478
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481478 5 g 5 Gramm
16432549 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481478 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0684
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1
CAS 84-80-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H46O2
Menge 5 g
Synonym Phylloquinone Phytomenadione
Löslichkeitsinformationen Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.94 mM) ∣DMSO : 5.6 mg/mL (12.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 450.7
Formelmasse 450.7
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation