Learn More
Vivid™ EOMCC Substrate
Vivid™ EOMCC Substrat
Marke: Invitrogen P3027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Beschreibung
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die bis zur Oxidation ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen. Der Cytochrom-P450-Stoffwechsel an einer der beiden potenziellen Oxidationsstellen gibt das stark fluoreszierende Produkt frei. Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. In Kombination mit CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents als Teil der Vivid™ CYP450 Screening Kits ermöglichen die Vivid™ Substrate einen schnellen, robusten Nachweis von Cytochrom P450-Inhibitoren. Dieses spezielle Substrat (Vivid™ EOMCC Substrate) liefert ein Produkt, das eine blaue Fluoreszenz abgibt.Weitere Informationen zu Vivid™ CYP450 Screening-Kits
Die Vivid™ CYP450 Screening-Kits sind Fluoreszenz-Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Vivid™ CYP450 Screening-Kits beinhalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenz. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym und eine humane Zytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYPs450 verhindert wird.
>> Alle Vivid™ CYP450 Screening-Kits ansehen
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittel-Wechselwirkungen, Verbindungs-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Erstellung von prädiktiven SAR-Modellen als Leitfaden für den Verbindungserwerb
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion, Pharma und Biopharma, Proteinassays und -analysen, zielbasierte ADME-/Toxizitäts-Assays | |
Cytochrom P450-Substrat | |
Vivid™ EOMCC-Substrat, 1 mg, 245.2 g/mol Molekulargewicht, Cytochrom P450 Substrattyp, Fluoreszenznachweisverfahren, für Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Pharma und Biopharma, Protein-Assays und -Analyse, Targetbasierte ADME/Tox-Assays | |
Je 1 | |
–20 °C |
1mg | |
Vivid™ CYP450 fluorogene Substrates, BACULOSOMES™ CYP450 Reagenzien, Fluoreszenzstandards und ein NADPH-Regenerationssystem | |
245.2 mol | |
Vivid™ EOMCC-Substrat |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.