Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Vollpipette aus Kalknatronglas, USP, Klasse A, mit Werkszertifikat
Einzeln mit der Durchflusszeit gekennzeichnet. Poulten Graf™ Volac™ Vollpipetten aus Kalknatronglas, USP, Klasse A mit Werkszertifikat gewährleisten die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse A für Volumen und Durchflusszeit.
48.65 € - 479.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat/erfüllt die Genauigkeiten nach USP/ISO/BS und DIN |
---|---|
Klasse | Klasse A |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10131572
|
Poulten Graf™
US371/WAC/F/5 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10682513
|
Poulten Graf™
US371/WAC/I/5 |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10650983
|
Poulten Graf™
US371/WAC/E/5 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10000422
|
Poulten Graf™
US371/WAC/B/5 |
2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10692513
|
Poulten Graf™
US371/WAC/J/5 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Einzeln nummeriert. Erfüllt die Genauigkeitsvorgaben der USP-/ISO-/BS- und DIN-Normen
- Bernsteinfarbene Graduierungen
- Für Abgabe kalibriert
Spezifikation
Kalibrierungszertifikat/erfüllt die Genauigkeiten nach USP/ISO/BS und DIN | |
Kalknatronglas | |
5/Packung |
Klasse A | |
Ja | |
Kolbenpipette |