Learn More
von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
153.00 € - 760.00 €
Spezifikation
Antigen von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Klon Ig33
Klassifikation Monoclonal
Form Concentrated
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Konjugat Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12632037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12642037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12662037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12672037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12652037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12682037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12692037
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-690-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Molecular genetic studies suggest that VHL is a tumor-suppressor gene. Alterations in the von Hippel-Lindau (VHL) gene are correlated with a diverse group of neoplasms including hemangioblastoma, clear cell renal carcinoma (RCC), and pheochromocytoma. Two transcriptional elongation factors, Elongin B and C, are shown to bind in vitro and in vivo to a short, colinear region of the VHL protein (pVHL) that is frequently mutated in human tumors. It is proposed that pVHL functions in vivo as a negative regulator of transcription elongation.
Host Species: Mouse
Clone: Ig33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: aa 1-54
Immunogen: A recombinant protein containing aa 1-213 of human vHL
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: Kidney
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 does not recognize the truncated form of VHL protein.
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
A recombinant protein containing aa 1-213 of human VHL
Primary
Ig33
Concentrated
RUO
Human, Mouse
IgG2a κ