Learn More
Gilson™ Vortexschüttler
Mit seinem einzigartigen Ausgleichssystem bietet der Mischer ein sofortiges Vortexmischen ohne Lärm und Vibration. Kann sowohl auf Berührung als auch in Dauerbetrieb verwendet werden, bietet variable Geschwindigkeiten und ist für eine Vielzahl von Temperaturumgebungen geeignet.
Marke:  Gilson™ 36110750
438.45 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.53510kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16328611
  • 474.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximales Mischen, minimaler Lärm
  • Basiert auf einem neuartigen Ausgleichssystem, das im Vergleich zu anderen Mischinstrumenten selbst bei 50 ml-Röhrchen eine starke Mischwirkung mit geringerem Lärm und weniger Vibrationen bietet.
  • Mit seinen Saugfüßen steht der Vortexmischer stabil auf Ihrem Tisch.
  • Bietet eine sofortige variable Drehzahleinstellung von 200 bis 3200 U/min und kann auf Berührung oder per Dauerbetrieb verwendet werden.
  • Der Vortexmischer arbeitet in einem breiten Temperaturbereich (+4 °C − 65 °C) und verfügt über eine spritzwassergeschützte elektronische Steuerung.
  • Es sind auch mehrere optionale Köpfe in flacher Ausführung oder als Konfiguration für mehrere Röhrchen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
200 bis 3200 U/min
0,75 A
EU-Stecker
6,6 Zoll
5,1 Zoll
6,2 in.
8,4 lb.
230 V
Vortex Mixer
50 Hz
17 cm
13 cm
16 cm
3,8 kg