Learn More
VPS36 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14262-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882824
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VPS36, VPS22, and VPS25 (Slagsvold et al., 2005 ; Kamura et al., 2001 ).
Spezifikation
Spezifikation
VPS36
Polyclonal
Unconjugated
VPS36
C13orf9, CGI 145, EAP45, ESCRT II complex subunit VPS36, VPS36
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51028
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86VN1
VPS36
VPS36 Fusion Protein Ag5549
150 μL