Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vybrant™ CFDA SE Zellmarkierungssubstanz-Kit wird in Fluoreszenzanalysen als langfristige Markierungssubstanz von Zellen verwendet. Diese Methode wird häufig für die In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen verwendet, um zu bestimmen, ob sich eine Zelle vermehrt oder nicht.
Überlegene Leistungseigenschaften – ermöglichen eine helle, gleichmäßige Färbung von Zellen
Langfristige Retention – Farbstoff verbleibt nach der Färbung in den Zellen deutlich besser für mehrere Tage
Nicht toxisch – minimale Zytotoxizität für In-vivo- und In-vitro-Assays
Einfaches, robustes Färbeprotokoll
Hervorragende Fluoreszenzfärbung
Erfolgreiches Nachverfolgen von Zellen erfordert einen extrem hellen Farbstoff, um fluoreszierend markierte Zellen von Autofluoreszenz zu unterscheiden. Die intensive fluoreszierende Färbung des Vybrant™ CFDA SE Zelltracer-Kit ermöglicht die Visualisierung markierter Zellen für mehrere Tage nach der Färbung und ist somit ein ideales Färbemittel für Untersuchungen zur Zellverfolgung auf der Basis von Farbstoffverdünnungen.
Langfristige Signalretention
Vybrant™ CFDA SE Farbstoff durchdringt leicht die Plasmamembran und bindet kovalent in Zellen, wo der stabile und dauerhafte Fluoreszenzfarbstoff ein konsistentes Signal liefert, selbst nach mehreren Tagen in einer Zellkulturumgebung.
Der nicht toxische
Vybrant™ CFDA SE Farbstoff bindet kovalent an alle freien Amine an der Oberfläche und im Inneren der Zellen und weist nur geringe Zytotoxizität auf, wobei die beobachtete Wirkung auf die Proliferationsfähigkeit oder Biologie der Zellen minimal ist. Forscher zeigten mithilfe der CFSE SE-Kennzeichnung, dass sich transplantierbare hämatopoetische Zellen in vitro als Reaktion auf die Stimulation durch ein Wachstumsfaktorcocktail vermehren.
Einfaches, robustes Färbeprotokoll
Das Vybrant™ CFDA SE Zelltracer-Kit enthält praktische Einwegfläschchen mit trockenem Farbstoff, um Experimente in kleinem Maßstab zu ermöglichen, ohne dass überschüssige Farbstoffmengen vorbereitet werden müssen. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit des Farbstoffs, der nicht in Lösung gelöst wurde. Durch Auflösen des Fläschcheninhaltes in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in Protein-freiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
Hervorragende Fluoreszenzfärbung
Erfolgreiches Nachverfolgen von Zellen erfordert einen extrem hellen Farbstoff, um fluoreszierend markierte Zellen von Autofluoreszenz zu unterscheiden. Die intensive fluoreszierende Färbung des Vybrant™ CFDA SE Zelltracer-Kit ermöglicht die Visualisierung markierter Zellen für mehrere Tage nach der Färbung und ist somit ein ideales Färbemittel für Untersuchungen zur Zellverfolgung auf der Basis von Farbstoffverdünnungen.
Langfristige Signalretention
Vybrant™ CFDA SE Farbstoff durchdringt leicht die Plasmamembran und bindet kovalent in Zellen, wo der stabile und dauerhafte Fluoreszenzfarbstoff ein konsistentes Signal liefert, selbst nach mehreren Tagen in einer Zellkulturumgebung.
Der nicht toxische
Vybrant™ CFDA SE Farbstoff bindet kovalent an alle freien Amine an der Oberfläche und im Inneren der Zellen und weist nur geringe Zytotoxizität auf, wobei die beobachtete Wirkung auf die Proliferationsfähigkeit oder Biologie der Zellen minimal ist. Forscher zeigten mithilfe der CFSE SE-Kennzeichnung, dass sich transplantierbare hämatopoetische Zellen in vitro als Reaktion auf die Stimulation durch ein Wachstumsfaktorcocktail vermehren.
Einfaches, robustes Färbeprotokoll
Das Vybrant™ CFDA SE Zelltracer-Kit enthält praktische Einwegfläschchen mit trockenem Farbstoff, um Experimente in kleinem Maßstab zu ermöglichen, ohne dass überschüssige Farbstoffmengen vorbereitet werden müssen. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit des Farbstoffs, der nicht in Lösung gelöst wurde. Durch Auflösen des Fläschcheninhaltes in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in Protein-freiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält 10 Fläschchen mit 5(6)-CFDA, SE (CFSE, 500 μg pro Fläschchen) und 1 Fläschchen mit DMSO (1,3 ml). Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Anregungswellenlängenbereich | 492⁄517 |
| Farbstofftyp | CFDA SE (CFSE) |
| Format | Fest |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Menge | 1 Kit |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Vybrant |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |