Learn More
Karl Hecht™ Wasserbadgestell, Plexiglass™
Perfekt zum Aufhängen in einen Wasserbadtank. Das Karl Hecht™ Wasserbadegestell aus Plexiglass™ ist in einer Vielzahl von Größen- und Array-Konfigurationen erhältlich.
62.70 € - 85.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserbad |
---|---|
Material | Plexiglass™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10257661
|
Karl Hecht™
43188006 |
Bohrungen mit 24 x 12 mm Durchmesser | 24 Koagulometer-Röhrchen |
62.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10585002
|
Karl Hecht™
43188002 |
Bohrungen mit 16 x 23 mm Durchmesser | 16 kleine Boehringer-, Monotest- oder Merck-1-Testflaschen |
73.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10595002
|
Karl Hecht™
43188003 |
Bohrungen mit 20 x 18 mm Durchmesser | 20 Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläser |
85.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10630592
|
Karl Hecht™
43188004 |
Bohrungen mit 24 x 11 mm Durchmesser | 24 1,5 ml Reaktionsröhrchen |
66.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Langlebige Ausführung in Plexiglass™
- Hängende Griffe..
- In verschiedenen Größen und Array-Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
Wasserbad | |
Plexiglass™ |