Learn More
WAY 316606, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16464208 10 mg -
16436927 5 mg -
16415166 100 mg -
16400557 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16464208
Marke: Medchem Express HY10858
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WAY 316606
CAS 915759-45-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19F3N2O4S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 448.48
Formelmasse 448.48
Reinheit (%) 98.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death