Learn More
Welch™ Kompakte Aspirations-/Filtrationsvakuum-Stationen: Pipette, Empfänger-Kit und Filter
Zum sicheren und einfachen Sammeln von Abfällen. Saugsysteme verhindern ein Eindringen von Flüssigkeiten, das zu einem Versagen der Vakuumpumpe führen könnte.
Marke: Welch™ 112580-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Beinhaltet: Autoklavierbarer Sammelbehälter mit 40.5 oz. (1.2 l) Fassungsvermögen, ein hydrophober Inline-Filter, eine automatische Abschaltvorrichtung, Vakuumregler und -anzeige
Beschreibung
- Die bleichmittelbeständige Konstruktion gewährleistet eine längere Lebensdauer
- Fortwährende Überwachung der Vakuumstärke mit einem Vakuummessgerät
- Antrieb durch WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Empfohlen für das Ansaugen von wässrigen und Bleichmittellösungen, aber nicht für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
Spezifikation
Ansaugadapter aus Edelstahl 4 cm, Gummiadapter für Pasteurpipetten | |
Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation | |
Handpipette |