Learn More
Welch™ Kompakte Aspirations-/Filtrationsvakuum-Stationen: Pipette, Empfänger-Kit und Filter
Zum sicheren und einfachen Sammeln von Abfällen. Saugsysteme verhindern ein Eindringen von Flüssigkeiten, das zu einem Versagen der Vakuumpumpe führen könnte.
251.00 € - 398.56 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation |
---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10700854
|
Welch™
112580-01 |
Handpipette |
398.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10523543
|
Welch™
U1475K-20 |
Ersatzempfänger-Kit |
251.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die bleichmittelbeständige Konstruktion gewährleistet eine längere Lebensdauer
- Fortwährende Überwachung der Vakuumstärke mit einem Vakuummessgerät
- Antrieb durch WOB-L Kolbenvakuumpumpe
Empfohlen für das Ansaugen von wässrigen und Bleichmittellösungen, aber nicht für saure, basische oder organische Dämpfe und Gase
Spezifikation
Welch kompakte Ansaug-/Filtrations-Vakuumstation |