Learn More
Cytiva ReZist™ PTFE-Spritzenfilter: Durchmesser 30 mm
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ ReZist™ 30 mm-Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Marke:  Cytiva 10463503
301.17 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11339354
  • 456.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel.Whatman™ 30 mm Puradisc Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
  • Hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
  • Optimale Verwendung von kleinen Probenvolumina
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen organische HPLC-Standardlösungsmittel
  • Stütze aus Polypropylen
  • Zur Verwendung als Belüftungsfilter für kleine Gefäße
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,2 μm
Weiblicher Luer-Lock
100/Packung
30 mm
PTFE
Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter