Learn More
Cytiva ReZist™ PTFE-Spritzenfilter: Durchmesser 30 mm
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ ReZist™ 30 mm-Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
423.00 € - 2198.16 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
Typ | Spritzenfilter |
Produktcode | Marke | Farbcode | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11339354
|
Cytiva
10463503 |
Weiß | 0,2 μm |
456.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11349354
|
Cytiva
10463505 |
Weiß | 0,2 μm |
1695.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10569451
|
Cytiva
10463513 |
Grün | 0,45 μm |
423.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10578632
|
Cytiva
10463515 |
Grün | 0,45 μm |
2130.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11389354
|
Cytiva
10463523 |
Gelb | 1,0 μm |
423.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11399354
|
Cytiva
10463525 |
Gelb | 1 μm |
2198.16 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11309364
|
Cytiva
10463533 |
Grau | 5 μm |
423.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11319364
|
Cytiva
10463535 |
Grau | 5 μm |
1695.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel.Whatman™ 30 mm Puradisc Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
- Hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
- Optimale Verwendung von kleinen Probenvolumina
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen organische HPLC-Standardlösungsmittel
- Stütze aus Polypropylen
- Zur Verwendung als Belüftungsfilter für kleine Gefäße
Spezifikation
PTFE | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Spritzenfilter |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
30 mm |