Learn More
Cytiva Anotop™ 25 nicht sterile Spritzenfilter
Zur Entfernung von praktisch 100 % der Partikel über der Porengröße
Marke:  Cytiva 6809-2002
635.77 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28980kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11334714
  • 785.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für wässrige Suspensionen sowie eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Geeignet für Volumen bis 5 ml (Filter mit 10 mm Durchmesser) oder 100 ml (Filter mit 25 mm Durchmesser).
  • Formbeständige, wabenartige Anopore™ Membran
  • Die von Natur aus hydrophobe Membran ist frei von Klebstoffen und Tensiden
  • Hohe Probenrückgewinnung dank geringer Proteinbindung und geringer Flüssigkeitsretention
  • Durchfluss in einer Richtung
Bestellinformation
Das thermisch geschweißte Sechskantgehäuse aus Polypropylen ist klebstoff- und bindemittelfrei.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,02 μm
4,78 cm2
<150 μl
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
75 psi
45 °C
25 mm
Anopore Anorganische Membran (Alumina-Matrix)
Nicht steril
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser
Polypropylen
Männlicher Luer-Stecker
50/Pckg.
Spritzenfilter