Learn More
Cytiva Anotop™ 25 nicht sterile Spritzenfilter
Zur Entfernung von praktisch 100 % der Partikel über der Porengröße
720.00 € - 2915.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Anopore Anorganische Membran (Alumina-Matrix) |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 4,78 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11364714
|
Cytiva
6809-2024 |
0,2 μm | 200/Packung |
2915.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11344714
|
Cytiva
6809-2012 |
0,1 μm | 50/Pckg. |
720.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11354714
|
Cytiva
6809-2022 |
0,2 μm | 50/Pckg. |
770.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11334714
|
Cytiva
6809-2002 |
0,02 μm | 50/Pckg. |
785.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Geeignet für wässrige Suspensionen sowie eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Geeignet für Volumen bis 5 ml (Filter mit 10 mm Durchmesser) oder 100 ml (Filter mit 25 mm Durchmesser).
- Formbeständige, wabenartige Anopore™ Membran
- Die von Natur aus hydrophobe Membran ist frei von Klebstoffen und Tensiden
- Hohe Probenrückgewinnung dank geringer Proteinbindung und geringer Flüssigkeitsretention
- Durchfluss in einer Richtung
Bestellinformation
Das thermisch geschweißte Sechskantgehäuse aus Polypropylen ist klebstoff- und bindemittelfrei.
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
45 °C | |
25 mm |
Anopore Anorganische Membran (Alumina-Matrix) | |
4,78 cm2 | |
<150 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
75 psi | |
Spritzenfilter |