Learn More
Cytiva Autovial™ spritzenlose Filter: 12 ml Kapazität
Schnellere Probenhandhabung, bis 12 ml Volumen
Marke:  Cytiva AV525UORG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.46000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11363175
  • 3820.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersetzen an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten. Oft zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben verwendet. Die Probe in das Filtergefäß gießen oder pipettieren, den Kolben einsetzen und komprimieren, um in das Autosampler-Fläschchen zu filtern.
  • Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
  • Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
  • Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
  • Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, der zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist
  • Fasst ein Volumen von bis zu 12 ml
  • Alle besitzen einen im Gefäß integrierten Filter mit einem Durchmesser von 25 mm (graduiert in Abständen von 1 ml) mit Polyethylenkolben
  • Filtrationsfläche: 3.0 cm2
  • Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser stellt einen höheren Durchfluss mit weniger Verstopfung sicher
  • Einheiten mit Membranen aus NYL, PTFE und PVDF sind steril lieferbar
Celluloseacetat (CA)
  • Geringe, nichtspezifische Proteinbindung, hohe Ladekapazität, für biologische Proben
Glasmikrofaser (GMF)
  • Hohe Ladekapazität, bindemittelfrei, schnelle Durchflussraten, zum Klären von wässrigen und organischen Lösungen, pH 3 bis 8
Nylon (NYL)
  • Inhärent hydrophil, zum Klären von wässrigen und organischen Proben, pH 3 bis 10
Polypropylen (PP)
  • Für wässrige und organische Lösungen, ideal für aggressive Proben und hohen Fremdkörperanteil
Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Hydrophob, für Proben mit >50 % organischen Lösungsmitteln
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
  • Geringe Proteinbindung, für wässrige Proben
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Unsteril
Spritzenlose Filter
25 mm
0,45 μm
1000/Packung
≤12 ml