Learn More
Cytiva Autovial™ spritzenlose Filter: 12 ml Kapazität
Schnellere Probenhandhabung, bis 12 ml Volumen
269.00 € - 3820.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Typ | Spritzenlose Filter |
Volumen (metrisch) | ≤12 ml |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11383175
|
Cytiva
AV525UAQU |
PVDF | 0,45 μm | Unsteril |
3820.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11989394
|
Cytiva
AV125UAQU |
PVDF | 0,45 μm | Unsteril |
280.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11969394
|
Cytiva
AV125EAQU |
PVDF | 0,2 μm | Unsteril |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10242391
|
Cytiva
AV125UNAO |
Nylon | 0,45 μm | Unsteril |
291.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11303175
|
Cytiva
AV125ENAO |
Nylon | 0,2 μm | Unsteril |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11979394
|
Cytiva
AV125EORG |
PTFE | 0,2 μm | Nicht steril |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10048890
|
Cytiva
AV125UORG |
PTFE | 0,45 μm | Nicht steril |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11378714
|
Cytiva
AV125UGMF |
Glas-Mikrofaser | 0,45 μm | Unsteril |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11323175
|
Cytiva
AV125UCA |
Celluloseacetat | 0,45 μm | Unsteril |
278.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11363175
|
Cytiva
AV525UORG |
PTFE | 0,45 μm | Unsteril |
3820.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11333175
|
Cytiva
AV525UNAO |
Nylon | 0,45 μm | Unsteril |
3820.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11313175
|
Cytiva
AV125EPP |
Polypropylen | 0,2 μm | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11343175
|
Cytiva
AV125UPP |
Polypropylen | 0,45 μm | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Ersetzen an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten. Oft zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben verwendet. Die Probe in das Filtergefäß gießen oder pipettieren, den Kolben einsetzen und komprimieren, um in das Autosampler-Fläschchen zu filtern.
- Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
- Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
- Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
- Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, der zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist
- Fasst ein Volumen von bis zu 12 ml
- Alle besitzen einen im Gefäß integrierten Filter mit einem Durchmesser von 25 mm (graduiert in Abständen von 1 ml) mit Polyethylenkolben
- Filtrationsfläche: 3.0 cm2
- Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser stellt einen höheren Durchfluss mit weniger Verstopfung sicher
- Einheiten mit Membranen aus NYL, PTFE und PVDF sind steril lieferbar
Celluloseacetat (CA)
- Geringe, nichtspezifische Proteinbindung, hohe Ladekapazität, für biologische Proben
- Hohe Ladekapazität, bindemittelfrei, schnelle Durchflussraten, zum Klären von wässrigen und organischen Lösungen, pH 3 bis 8
- Inhärent hydrophil, zum Klären von wässrigen und organischen Proben, pH 3 bis 10
- Für wässrige und organische Lösungen, ideal für aggressive Proben und hohen Fremdkörperanteil
- Hydrophob, für Proben mit >50 % organischen Lösungsmitteln
- Geringe Proteinbindung, für wässrige Proben
Spezifikation
Nicht steril | |
Spritzenlose Filter | |
≤12 ml | |
25 mm |