Learn More
Cytiva Autovial™ spritzenlose Filter: 12 ml Kapazität
Schnellere Probenhandhabung, bis 12 ml Volumen
Marke: Cytiva AV125UGMF
191.53 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Ersetzen an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten. Oft zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben verwendet. Die Probe in das Filtergefäß gießen oder pipettieren, den Kolben einsetzen und komprimieren, um in das Autosampler-Fläschchen zu filtern.
- Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
- Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
- Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
- Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, der zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist
- Fasst ein Volumen von bis zu 12 ml
- Alle besitzen einen im Gefäß integrierten Filter mit einem Durchmesser von 25 mm (graduiert in Abständen von 1 ml) mit Polyethylenkolben
- Filtrationsfläche: 3.0 cm2
- Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser stellt einen höheren Durchfluss mit weniger Verstopfung sicher
- Einheiten mit Membranen aus NYL, PTFE und PVDF sind steril lieferbar
Celluloseacetat (CA)
- Geringe, nichtspezifische Proteinbindung, hohe Ladekapazität, für biologische Proben
- Hohe Ladekapazität, bindemittelfrei, schnelle Durchflussraten, zum Klären von wässrigen und organischen Lösungen, pH 3 bis 8
- Inhärent hydrophil, zum Klären von wässrigen und organischen Proben, pH 3 bis 10
- Für wässrige und organische Lösungen, ideal für aggressive Proben und hohen Fremdkörperanteil
- Hydrophob, für Proben mit >50 % organischen Lösungsmitteln
- Geringe Proteinbindung, für wässrige Proben
Spezifikation
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
Spritzenlose Filter | |
25 mm |
0,45 μm | |
50/Packung | |
≤12 ml |