Learn More
Cytiva Autovial Spritzenlose Filter::Autovial 12::Ohne Vorfilter
Zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben
269.00 €
Spezifikation
Porengröße | 0,45 μm |
---|---|
Filtrationsbereich | 3 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | 140 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Stecker |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11984436
|
Cytiva
AV125NPUAQU |
PVDF |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964436
|
Cytiva
AV125NPUPSU |
PES |
269.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, der zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist. Die Probe in das Filtergefäß gießen oder pipettieren, den Kolben einsetzen und komprimieren, um in das Autosamplerfläschchen zu filtern oder eine Kanüle in den Ausgang für eine direkte Injektion einführen.
- Kann Proben mit einem Volumen von bis zu 12 ml handhaben
- Kein Zusammenbau notwendig
- Ersetzt an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten.
- Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
- Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
- Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
- Lieferbar in PES und PVDF
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Probentyp: Geringe Proteinbindung. Für wässrige Proben, Proben mit ≤60 % organischem Lösungsmittel
Polyethersulfon (PES)
Für wässrige Proben, geringe Proteinbindung
Spezifikation
0,45 μm | |
140 μl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenlose Filter |
3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Nein | |
Bis zu 12 ml |