Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 6
Zur Aufnahme winziger Partikel ohne Abschwächung. Whatman™ Glas-Mikrofaser-Filterpapier mit Gütegrad 6 eignet sich auch zur Bestimmung filterbarer Substanzen und Rückstände bei der Verbrennung oder Analyse aggressiver Medien.
Marke: Cytiva 10370008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Geeignet für Wasser- und Abwasseranalysen, mit extrem feiner Partikelretention und zusätzlicher Festigkeit.- Retentionseffizienz durch Submikronfilter, um extrem kleine Partikel zu erfassen
- Anorganisches Bindemittel für erhöhte Festigkeit
- Temperaturbeständig bis 500 °C
- Kann als Vorfilter für dichte Proben verwendet werden
Spezifikation
Scheibe | |
<1 μm | |
Langsam | |
100/Packung | |
6 in. |
Borosilikatglas | |
40 s/100ml/in2 | |
GF 6 | |
350 μm | |
150 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.