Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 6
Zur Aufnahme winziger Partikel ohne Abschwächung. Whatman™ Glas-Mikrofaser-Filterpapier mit Gütegrad 6 eignet sich auch zur Bestimmung filterbarer Substanzen und Rückstände bei der Verbrennung oder Analyse aggressiver Medien.
78.55 € - 915.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Particle Retention | <1 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 40 s/100ml/in2 |
Flussrate | Langsam |
Güte | GF 6 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11385254
|
Cytiva
10370002 |
50 mm | Scheibe |
121.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11305264
|
Cytiva
10370004 |
70 mm | Scheibe |
154.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11395254
|
Cytiva
10370003 |
55 mm | Scheibe |
110.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11315264
|
Cytiva
10370005 |
90 mm | Scheibe |
195.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11325264
|
Cytiva
10370006 |
110 mm | Scheibe |
346.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11335264
|
Cytiva
10370007 |
125 mm | Scheibe |
333.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11345264
|
Cytiva
10370008 |
150 mm | Scheibe |
457.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11355264
|
Cytiva
10370010 |
185 mm | Scheibe |
515.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11375264
|
Cytiva
10370012 |
240 mm | Scheibe |
670.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11365264
|
Cytiva
10370011 |
200 mm | Scheibe |
595.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11305274
|
Cytiva
10370020 |
100 mm | Scheibe |
309.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11395264
|
Cytiva
10370019 |
47 mm | Scheibe |
117.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11385264
|
Cytiva
10370018 |
25 mm | Scheibe |
78.55 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11315274
|
Cytiva
10370050 |
620 mm | Blatt |
915.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Geeignet für Wasser- und Abwasseranalysen, mit extrem feiner Partikelretention und zusätzlicher Festigkeit.- Retentionseffizienz durch Submikronfilter, um extrem kleine Partikel zu erfassen
- Anorganisches Bindemittel für erhöhte Festigkeit
- Temperaturbeständig bis 500 °C
- Kann als Vorfilter für dichte Proben verwendet werden
Spezifikation
Borosilikatglas | |
40 s/100ml/in2 | |
GF 6 |
<1 μm | |
Langsam | |
350 μm |